Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Elija la elección óptima para los laboratorios de gran actividad: las plataformas específicas Thermo Scientific™ MaxQ™, que son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad.
Marca: Thermo Scientific™ 3523-46
Detalles adicionales : Peso : 2.27000kg
Descripción
Elija la opción óptima para los laboratorios de gran actividad con las plataformas específicas Thermo Scientific™ para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000. Las plataformas específicas Thermo Scientific MaxQ son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad. Los agitadores, plataformas y accesorios MaxQ ofrecen una innovación, fiabilidad y precisión excepcionales.
Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer capacidad máxima.Especificaciones
Bandeja | |
Certificado de análisis (COA), Certificado de conformidad (COC) | |
11 in. | |
13 in | |
Plataforma de bandeja utilitaria |
Plataforma de agitación Bandeja | |
28 x 33 cm (11 x 13 in) | |
28 cm | |
33 cm | |
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador |