Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Elija la elección óptima para los laboratorios de gran actividad: las plataformas específicas Thermo Scientific™ MaxQ™, que son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 3524-60
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10134333
  • 1390.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija la opción óptima para los laboratorios de gran actividad con las plataformas específicas Thermo Scientific™ para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000. Las plataformas específicas Thermo Scientific MaxQ son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad. Los agitadores, plataformas y accesorios MaxQ ofrecen una innovación, fiabilidad y precisión excepcionales.
Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer capacidad máxima.
Especificaciones
Especificaciones
Plataforma ajustable para recipientes
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
45,7 mm
45,7 cm
MaxQ™ 4000 y 6000 Agitadores
Certificado de análisis (COA), Certificado de conformidad (COC)
18 in
18 in
Agitadores 6000