Learn More
Corning™ Estaciones de puntas DeckWorks™, estériles
Diseñados para estaciones de pipeteo monocanal y multicanal
81.35€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Color | Natural |
Estilo de punta | Estaci├│n de puntas |
Envase | Multipack |
Para utilizar con (equipo) | Estaciones de pipeteo monocanal, Estaciones de pipeteo multicanal |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11921861
|
Corning™
4144 |
De 1 a 200 μl |
81.35€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11911861
|
Corning™
4143 |
De 0,1 a 10 μl |
81.35€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Contiene 960 puntas disponibles en tamaños de longitud extendida de 10 μl y tradicionales de 200 μl.
- Maximiza el espacio en la mesa al mismo tiempo que reduce los residuos plásticos
- El diseño de cubierta de 5 niveles (2 × 96) se corresponde con el formato de placa de microtitulación
- Esta estable plataforma de pipeteo se adapta fácilmente a entornos de campana estériles
- Las tapas se pueden colocar a presión para exponer únicamente un solo lado (96 puntas)
- Las aplicaciones incluyen procedimientos previos y posteriores a la PCR, cultivo celular y ensayos que requieren grandes cantidades de puntas
Especificaciones
Estéril | |
Estaci├│n de puntas | |
Estaciones de pipeteo monocanal, Estaciones de pipeteo multicanal | |
DeckWorks™ |
Natural | |
Multipack | |
Sí | |
Polipropileno |