Descripción
La estación de puntas Corning DeckWorks maximiza el espacio de la mesa de trabajo al tiempo que minimiza los residuos de plástico. Las estaciones de puntas contienen 960 puntas, están disponibles en tamaños de longitud extendida de 10 μl y tradicionales de 200 μl, y son las estaciones de pipeteo monocanal y multicanal ideales. El diseño de cubierta de 5 niveles (2 x 96) se corresponde con el formato de placa de microtitulación. Esta estable plataforma de pipeteo se adapta fácilmente a entornos de campana estériles. Las tapas se pueden colocar a presión para exponer únicamente un solo lado (96 puntas). Las aplicaciones incluyen procedimientos previos y posteriores a la PCR, cultivo celular y ensayos que requieren grandes cantidades de puntas. Las estaciones de punta Corning DeckWorks se ofrecen tanto estériles como no estériles.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1 a 200μ L |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Estilo de punta | Redondo |
| Envase | Multipack |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal, Multichannel Pipetting Stations |
| Graduado | Sí |
| Línea de productos | Obras de cubierta |
| Material | Polipropileno |