Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deactivated (Phenyl) Fused Silica Tubing
Trajan methyl deactivated fused silica capillary tubing is an essential ingredient in maintaining a high performance chromatography system.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 064103
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15298853
  • 160.00€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Químicamente inerte y térmicamente estable hasta los 380 °C
  • Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
  • Ideales para biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
Para disolventes orgánicos y acuosos
1/paq.
363 μm
Térmicamente estable hasta 380 °C
Tubos de sílice fundida desactivada con fenilo 0,363 mm × 0,22mm × 10m (DE × DI × L)
220 μm
10 m