Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deactivated (Phenyl) Fused Silica Tubing
Trajan methyl deactivated fused silica capillary tubing is an essential ingredient in maintaining a high performance chromatography system.
84.20€ - 160.00€
Especificaciones
Tipo | Tubos de sílice fundida desactivada con fenilo 0,363 mm × 0,25 mm × 10m (DE × DI × L) |
---|---|
Incluye | 1/paq. |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | Térmicamente estable hasta 380 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Incluye | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Incluye | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15278853
|
Trajan Scientific and Medical™
064061 |
0,363 mm | 1/paq. | 0,25 mm | 5 m |
84.20€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15288853
|
Trajan Scientific and Medical™
064062 |
0,363 mm | 1/paq. | 0,25 mm | 10 m |
160.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15298853
|
Trajan Scientific and Medical™
064103 |
363 μm | 1/paq. | 220 μm | 10 m |
160.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Chemically inert and thermally stable up to 380°C
- Suitable for organic and aqueous solvents
- Ideal for biotechnology applications
Especificaciones
Tubos de sílice fundida desactivada con fenilo 0,363 mm × 0,25 mm × 10m (DE × DI × L) | |
1/paq. | |
Térmicamente estable hasta 380 °C |