Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deactivated (Phenyl) Fused Silica Tubing
Trajan methyl deactivated fused silica capillary tubing is an essential ingredient in maintaining a high performance chromatography system.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 064062
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Químicamente inerte y térmicamente estable hasta los 380 °C
- Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
- Ideales para biotecnología
Especificaciones
Disolventes orgánicos y acuosos | |
1/paq. | |
0,363 mm | |
Térmicamente estable hasta 380 °C |
Tubos de sílice fundida desactivada con fenilo 0,363 mm × 0,25 mm × 10m (DE × DI × L) | |
0,25 mm | |
10 m |