Learn More
Abnova™ DDR2/CEN1p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Formato | Tube |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
génica | receptor tirosina quinasa de dominio de discoidina 2 |
Alias de gen | MIG20a,NTRKR3,TKT,TYRO10 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053325
|
Abnova™
FG0203.100UL |
100 μl |
1475.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063325
|
Abnova™
FG0203.200UL |
200 μl |
2430.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
MIG20a,NTRKR3,TKT,TYRO10 | |
4921 | |
Líquido |
Tube | |
receptor tirosina quinasa de dominio de discoidina 2 | |
DDR2 | |
ADN/ARN |