Learn More
Abnova™ DDR2/CEN1p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0203.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053325
  • 1475.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Hibridación in situ fluorescente (célula)
MIG20a,NTRKR3,TKT,TYRO10
4921
100 μl
Tube
receptor tirosina quinasa de dominio de discoidina 2
DDR2
ADN/ARN
Líquido