Learn More
DCK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DCK |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817724
|
Proteintech
17758-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807724
|
Proteintech
17758-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Deoxycytidine kinase (DCK) is required for the phosphorylation of several deoxyribonucleosides and their nucleoside analogs. Deficiency of DCK is associated with resistance to antiviral and anticancer chemotherapeutic agents. Conversely, increased deoxycytidine kinase activity is associated with increased activation of these compounds to cytotoxic nucleoside triphosphate derivatives. DCK is clinically important because of its relationship to drug resistance and sensitivity.Especificaciones
DCK | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P27707, P43346, P48769 | |
13178, 1633, 79127 | |
DCK Fusion Protein Ag12123 | |
Primary | |
-20°C | |
DCK |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DCK, deoxycytidine kinase | |
Dck | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |