missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human DAPK3 (ZIPK), GST Tag Recombinant Protein
Human DAPK3 (ZIPK), GST Tag Recombinant Protein
632.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001339 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 80 kDa |
Alias de gen | DAPK3 (ZIPK) |
Familia Quinasa | DAPK Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11583507
|
Invitrogen
PV3686 |
10μg |
632.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
DAPK3 is a serine⁄threonine kinase which is functionally linked to cell motility, smooth muscle contractility and cell death processes.Especificaciones
NP_001339 | |
80 kDa | |
DAPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
DAPK3 (ZIPK) | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group | |
Baculovirus |