Learn More
Human DAPK1, GST Tag Recombinant Protein
DAPK1 Recombinant Human Protein
626.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004929 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 71.6 kDa |
Alias de gen | DAPK1 |
Familia Quinasa | DAPK Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11523617
|
Invitrogen
PV3969 |
10μg |
626.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
DAPK1 is a large, calmodulin-dependent kinase involved in gamma-interferon induced programmed cell death and is a potential tumour suppressor.Especificaciones
NP_004929 | |
71.6 kDa | |
DAPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors |
Kinase Assay | |
DAPK1 | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group | |
Baculovirus |