Learn More
Trajan Scientific and Medical™ DANI Liners
Provides better analysis for a wide range of compounds. Trajan Scientific and Medical DANI Liners has unique deactivation process for SGE standard inlets.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 092501
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para uso con instrumentos DANI
Especificaciones
Revestimiento recto | |
Revestmientos para DANI | |
70 mm | |
6 mm |
Revestimientos desactivados para los sistemas de GC DANI | |
5/paq. | |
4 mm | |
Revestimiento recto para DANI |