Learn More
Trajan Scientific and Medical™ DANI Liners
Provides better analysis for a wide range of compounds. Trajan Scientific and Medical DANI Liners has unique deactivation process for SGE standard inlets.
en la oferta
Especificaciones
Longitud (métrico) | 70 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestmientos para DANI |
Para utilizar con (aplicación) | Revestimientos desactivados para los sistemas de GC DANI |
Cantidad | 5/paq. |
Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15249043
|
Trajan Scientific and Medical™
092504 |
4 mm | Junta cónica individual |
en la oferta
paquete de 5 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15269043
|
Trajan Scientific and Medical™
092506 |
4 mm | Revestimiento cónico FocusLiner |
en la oferta
paquete de 5 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15219043
|
Trajan Scientific and Medical™
092501 |
4 mm | Revestimiento recto |
en la oferta
paquete de 5 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15209043
|
Trajan Scientific and Medical™
092500 |
4 mm | Revestimiento recto con lana de cuarzo |
en la oferta
paquete de 5 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with DANI instruments
Especificaciones
70 mm | |
Revestimientos desactivados para los sistemas de GC DANI | |
4 mm |
Revestmientos para DANI | |
5/paq. | |
6 mm |