Learn More
3M™ Filtros de partículas Secure Click™ serie D7900
Los filtros de partículas de la serie 3M D7900 Secure Click™ están aprobados por la CE para entornos que contienen ciertas partículas sólidas y líquidas.
Marca:  3M™ 7100197283
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Código de producto. 17287206
  • 25.21€ / 20 pares
Fecha estimada de envío: 03-05-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los nuevos cartuchos y filtros de flujo doble facilitan la respiración
  • Protege de partículas
  • Conexión rápida y sencilla. Simplemente, alinee las conexiones y empuje hasta que oiga un clic
  • Usar con la serie 800 de respiradores reutilizables de 3M™ Secure Click™
  • El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión más amplio y una mayor comodidad
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por la CE
P1R
3M™ Secure Click™ Respiradores Serie 800, Secure Click™ Cartuchos de filtro Serie D8000, y Retenedor de filtro D701
Click&trade seguro;
Filtro de repuesto
D7915