Learn More
3M™ Filtros de partículas Secure Click™ serie D7900
Los filtros de partículas de la serie 3M D7900 Secure Click™ están aprobados por la CE para entornos que contienen ciertas partículas sólidas y líquidas.
Marca: 3M™ 7100197283
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
- Los nuevos cartuchos y filtros de flujo doble facilitan la respiración
- Protege de partículas
- Conexión rápida y sencilla. Simplemente, alinee las conexiones y empuje hasta que oiga un clic
- Usar con la serie 800 de respiradores reutilizables de 3M™ Secure Click™
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión más amplio y una mayor comodidad
Especificaciones
Aprobado por la CE | |
P1R | |
3M™ Secure Click™ Respiradores Serie 800, Secure Click™ Cartuchos de filtro Serie D8000, y Retenedor de filtro D701 |
Click&trade seguro; | |
Filtro de repuesto | |
D7915 |