Learn More
Thermo Scientific™ [D-Phe12, Nle21,38, Glu30, Lys33] Corticotropin Releasing Factor (12-41), Human
Marca:  Thermo Scientific™ J66247.|D
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15475805
  • 247.00€ / 0.50 miligramo
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Format: Solid
Especificaciones
Especificaciones
Store at -20°C
Solid
Corticotropin Releasing Factor (12-41)
0.5 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos