Learn More
Thermo Scientific™ [D-Phe12, Nle21,38, Glu30, Lys33] Corticotropin Releasing Factor (12-41), Human
247.00€ - 340.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Solid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15475805
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66247.!D
0.5 mg
247.00€
0.50 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
15484475
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66247.M^
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Format: Solid
Especificaciones
Especificaciones
Store at -20°C
Solid