Learn More
D-luciferina sal sódica monohidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
213.00€ - 761.00€
CAS | 103404-75-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H7N2NaO3S2 |
Peso molecular (g/mol) | 302.298 |
Número MDL | MFCD11865368 |
Clave InChI | BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M |
Sinónimo | Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate |
PubChem CID | 133109097 |
Nombre IUPAC | sodio; (2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzotiazol-2-ilideno)-1,3-tiazolidina-4-carboxilato |
SMILES | C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10668254
|
Thermo Scientific Acros
336780100 |
10 mg | Frasco de vidrio |
213.00€
10 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10758942
|
Thermo Scientific Acros
336780500 |
50 mg | Frasco de vidrio |
761.00€
50 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
103404-75-7 | |
302.298 | |
BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M | |
133109097 | |
C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+] |
C11H7N2NaO3S2 | |
MFCD11865368 | |
Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate | |
sodio; (2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzotiazol-2-ilideno)-1,3-tiazolidina-4-carboxilato |
Especificaciones
D-Luciferin sodium salt monohydrate | |
98+% | |
MFCD11865368 | |
BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M | |
C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+] | |
302.298 | |
320.32 | |
17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5) | |
Polvo |
103404-75-7 | |
C11H7N2NaO3S2 | |
Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate | |
Auténtico | |
sodio; (2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzotiazol-2-ilideno)-1,3-tiazolidina-4-carboxilato | |
133109097 | |
≥98.0% | |
Amarillo |
Seguridad y manipulación
SENSIBLE AL AIRE
SENSIBLE A LA HUMEDAD
RUO – Research Use Only