Learn More
D-luciferina sal sódica monohidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10668254 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
10758942 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10668254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336780100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103404-75-7 | C11H7N2NaO3S2 | 302.298 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103404-75-7
Fórmula molecular C11H7N2NaO3S2
Peso molecular (g/mol) 302.298
Número MDL MFCD11865368
Clave InChI BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M
Sinónimo Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate
PubChem CID 133109097
Nombre IUPAC sodio; (2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzotiazol-2-ilideno)-1,3-tiazolidina-4-carboxilato
SMILES C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Luciferin sodium salt monohydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.32
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5)
Color Amarillo
Cantidad 10 mg
Forma física Polvo