Learn More
D-luciferina sal sódica monohidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Luciferin sodium salt monohydrate |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Extinción específica | 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 50 mg |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.32 |
| Porcentaje de pureza | ≥98.0% |