Learn More
BD D- Luciferin Potassium Salt
Synthetically made substrate which can be catalyzed by firefly luciferase
750.00€ - 1965.00€
Especificaciones
Formulación | Liofilizado |
---|---|
Tipo | D-luciferina, Sal de potasio |
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Luminómetro |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15878788
|
BD
556879 |
100 mg |
1390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15858788
|
BD
556877 |
10 mg |
750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15868788
|
BD
556878 |
50 mg |
815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15888788
|
BD
556888 |
250 mg |
1965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Also known as beetle luciferin
- Lyophilized in form of monopotassium salt
- Purified by HPLC to remove dehydroluciferin and L-Luciferin
- Form dehydroluciferin in presence of ultraviolet light and/or moisture
Luminometer
Especificaciones
Liofilizado | |
D-luciferina, Sal de potasio | |
de -20 °C | |
Luminómetro |