Learn More
BD D- Luciferin Potassium Salt
Synthetically made substrate which can be catalyzed by firefly luciferase
Marca:  BD 556878
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15868788
  • 815.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • También se conoce como escarabajo luciferina
  • Liofilizado en forma de sal monopotásica
  • Purificado por HPLC para eliminar la dehidroluciferina y la L-luciferina
  • Forma dehidroluciferina en presencia de luz ultravioleta y/o humedad
Luminómetro
Especificaciones
Especificaciones
Liofilizado
50 mg
Luminómetro
D-luciferina, Sal de potasio
de -20 °C