Learn More
D-(+)-Glucono-1,5-lactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Glucono delta-lactone (GDL) is a kind of excellent multifunctional food additive. It is mainly used as protein coagulant, acidifier, pickling, or leavening agent. expander, preservative, seasonings, sequestrant, chelating agent, color-preserver, etc. it is widely applied to food, daily chemical industry, pharmaceuticals, cosmetics. Plastic and resinous modification, electrode position and polish, metal-surface cleaning and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La glucono delta-lactona (GDL) es un excelente aditivo alimentario multifuncional. Se utiliza principalmente como coagulante de proteínas, acidificante, decapante, agente leudante, expansor, conservante, condimento, secuestrante, agente quelante, conservante del color, etc. Se emplea ampliamente en alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y la industria química diaria. Modificación plástica y resinosa, posición y pulido de los electrodos, limpieza de superficies metálicas y síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua 500 g/l (20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantner lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-(+)-Glucono-1,5-lactone |
Punto de fusión | 154°C to 159°C (decomposition) |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 83286 |
Índice Merck | 14,4457 |
Información de solubilidad | Soluble in water 500g/L (20°C). |
Rotación óptica | +65° (c=4 in Water) |
Nombre IUPAC | 3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-ona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.14 |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only