Learn More
Thermo Scientific™ Cytochalasin A
88.00€ - 350.00€
Especificaciones
Descripción | Blanco |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Compuesto anticitoesquelético. Inhibe el transporte de glucosa, la polimerización de actina y bloquea la formación de microtúbulos. Inhibe la división celular. Inhibe la proteasa VIH-1 |
CAS | 14110-64-6 |
Fórmula molecular | C29H35NO5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15403079
|
Thermo Scientific™
J60280.M^ |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15493069
|
Thermo Scientific™
J60280.#0 |
5 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Blanco | |
Compuesto anticitoesquelético. Inhibe el transporte de glucosa, la polimerización de actina y bloquea la formación de microtúbulos. Inhibe la división celular. Inhibe la proteasa VIH-1 | |
C29H35NO5 | |
Sensible a la luz | |
Soluble en DMF, DMSO, etanol y acetona. Insoluble en agua. |
De 2 °C a 8 °C | |
14110-64-6 | |
477,60 | |
191° | |
Polvo |