Learn More
Thermo Scientific™ Cytochalasin A
Código de producto. 15493069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493069 5 mg 5 miligramos
15403079 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493069 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J60280.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Compuesto anticitoesquelético. Inhibe el transporte de glucosa, la polimerización de actina y bloquea la formación de microtúbulos. Inhibe la división celular. Inhibe la proteasa VIH-1
CAS 14110-64-6
Fórmula molecular C29H35NO5
Formula Weight (peso de la fórmula) 477,60
Sensibilidad Sensible a la luz
Punto de fusión 191°
Solubilidad Soluble en DMF, DMSO, etanol y acetona. Insoluble en agua.
Formulario Polvo