Learn More
Epredia™ Sistema de preparación de bloques celulares Shandon™ Cytoblock™
Simplifique el procesamiento rápido y fiable de aspiraciones con aguja fina, fragmentos de tejidos y botones de células con el sistema de preparación de bloques celulares Epredia™ ShandonTM CytoblockTM.
Marca: Epredia™ 7401150
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Simplifique el procesamiento rápido y fiable de aspiraciones con aguja fina, fragmentos de tejidos y botones de células con el sistema de preparación de bloques celulares Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoblock™.
- Aumenta la capacidad para procesar material escaso o no visto para el bloque celular y reduce la pérdida de material crítico
- Adecuado para técnicas immunohistoquímicas
- Sustituye a las laboriosas y costosas técnicas de agar y trombina
- Requiere fijador sin fosfato en el procesador, como los fijadores Epredia™, Zinc Formal-Fixx™, Formal-Fixx o Glyo-Fixx™ (sustituto de formalina), o bien omita los pasos de fijación de formalina en el procesador
- El sistema Cytoblock también puede procesarse en un programa de biopsia rápida
Especificaciones
Sistema de preparación celular | |
Sistema de preparación de bloques de células |