Learn More
Epredia™ Sistema de preparación de bloques celulares Cytoblock™
Código de producto. p-4531409 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Reactivo para sistema de preparación de bloques de células
Sistema de preparación de bloques de células
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10066588 Sistema de preparación de bloques de células 1 PCS
10446640 Reactivo para sistema de preparación de bloques de células cada uno
2 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10066588
Marca: Epredia™ 7401150
Edge
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Simplifique el procesamiento rápido y fiable de aspiraciones con aguja fina, fragmentos de tejidos y botones de células con el sistema de preparación de bloques celulares Cytoblock™.
Simplifique el procesamiento rápido y fiable de aspiraciones con aguja fina, fragmentos de tejidos y botones de células con el sistema de preparación de bloques celulares Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoblock™.
  • Aumenta la capacidad para procesar material escaso o no visto para el bloque celular y reduce la pérdida de material crítico
  • Adecuado para técnicas immunohistoquímicas
  • Sustituye a las laboriosas y costosas técnicas de agar y trombina
  • Requiere fijador sin fosfato en el procesador, como los fijadores Epredia™, Zinc Formal-Fixx™, Formal-Fixx o Glyo-Fixx™ (sustituto de formalina), o bien omita los pasos de fijación de formalina en el procesador
  • El sistema Cytoblock también puede procesarse en un programa de biopsia rápida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sistema de preparación de bloques de células