Learn More
Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™
Ahorre tiempo al medir analitos mediante partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™, unas partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
Marca: Thermo Scientific™ FM4CR04B
Detalles adicionales : Peso : 0.18400kg
Alertas:
Contiene azida sódica.
Descripción
Ahorre tiempo al medir analitos mediante partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™, unas partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
El análisis de matrices en suspensión es una potente técnica que permite detectar y cuantificar simultáneamente múltiples analitos con una única muestra. Al emplear microesferas codificadas por colores con los colorantes apropiados, ahora es posible realizar estos ensayos usando citómetros de flujo comúnmente disponibles.- Las microesferas Cyto-Plex™ se componen de una partícula de poliestireno de gran uniformidad con intensidades de fluorescencia que están completamente separadas unas de otras
- Las partículas carboxiladas se comercializan en distintos tamaños y niveles de intensidad de fluorescencia para el análisis de múltiples analitos.
- El uso de una partícula de un único diámetro para todas las concentraciones de colorante permite ahorrar tiempo, ya que solo es necesario desarrollar y optimizar el análisis químico para un gránulo; para aumentar el número de analitos medidos en un ensayo, se pueden combinar múltiples diámetros.
- Los sitios de unión de alta densidad y el bajo nivel de unión inespecífica permiten acoplar una amplia variedad de anticuerpos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
- Las microesferas tienen una emisión máxima a 700 nm y se pueden excitar mediante luz láser de 488 nm o 633 nm.
- La emisión puede adquirirse mediante canales PE-Cy5 o APC.
- Puesto que la emisión en los canales FITC y PE es muy baja o nula, las sondas que emplean estos colorantes se pueden usar eficazmente como marcadores.
Recomendada para:
- Microesferas de plataforma abierta para el análisis de matrices en suspensión en citometría de flujo
Especificaciones
Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | |
Microesferas de poliestireno en agua | |
Rojo | |
Partícula carboxiladas | |
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | |
1,06g/cm³ | |
Producto estable durante un mínimo de 12 meses | |
≤ 2 % CV |
Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial. | |
Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | |
Poliestireno con superficie injertada con copolímero | |
Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | |
Nivel 4 | |
5 mL | |
Modificadas con carboxilo | |
4 μm |