Learn More
Abnova™ CYP4A11 (Human) Recombinant Protein
Human CYP4A11 full-length ORF ( AAH22851, 1 a.a. - 215 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001579-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103851
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MSVSVLSPSRLLGDVSGILQAASLLILLLLLIKAVQLYLHRQWLLKALQQSPCPPSHWLFGHIQELQQDQELQRIQKWVETFPSACPHWLWGGKVRVQLYDPDYMKVILGRSDPKSHGSYRFLAPWIGYGLLLLNGQTWFQHRRMLTPAFHYDILKPYVGLMADSVRVMLDKWEELLGQDSPLEVFQHVSLMTLDTIMKCAFRHWQRAQHSRHLP
Especificaciones
Especificaciones
AAH22851
cytochrome P450, family 4, subfamily A, polypeptide 11
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CYP4A11
GST
1579
Wheat germ expression system
25 μg
CP4Y, CYP4A2, CYP4AII
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer