Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy5
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
Marca:  Cytiva 25-8010-85
Detalles adicionales : Peso : 2.94830kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10407104
  • 961.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
  • Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
  • Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
  • No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
  • La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
  • Permitir el etiquetado de la proteína de 50 μ g por reacción de etiquetado
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
Especificaciones
Especificaciones
Sólido
5 nm
5 nM de tinte mínimo de flúor Cy5 CyDye DIGE
Rojo
Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2-D
Tinte mínimo de flúor con Cy5 Amersham CyDye DIGE
De -15 °C a -30 °C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.