Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy5
Código de producto. p-4906594 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 5 nM
5 nm
5 x 5 nM
Tamaño de la unidad:
cada uno
10269114 5 x 5 nM cada uno
10116624 2 x 5 nM cada uno
10407104 5 nm cada uno
3 options
Código de producto. 10269114
Marca: Cytiva RPK0275
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
  • Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
  • Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
  • Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
  • No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
  • La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
  • Permitir el etiquetado de la proteína de 50 μg por reacción de etiquetado
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2-D
Cantidad 5 x 5 nM
Tipo de producto Tinte mínimo de flúor con Cy5 Amersham CyDye DIGE
Contenido del kit 25 nM de tinte mínimo de flúor con Cy5 CyDye DIGE
Suficiente para Configuraciones experimentales más grandes con varias variables, hasta 60 etiquetados
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Color Rojo
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .