Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy3
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
Marca: Cytiva 25-8008-61
Detalles adicionales : Peso : 2.94830kg
Descripción
- Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
- Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
- Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
- No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
- La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
- Permitir el etiquetado de la proteína de 50 μ g por reacción de etiquetado
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
Especificaciones
Sólido | |
2 × 5 nM | |
10 nM de tinte mínimo de flúor con Cy3 | |
De - 15 °C a - 30 °C |
Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2-D | |
Tinte mínimo de flúor con Cy3 Amersham CyDye DIGE | |
Para experimentos con un número limitado de variables, hasta 25 etiquetado | |
Verde |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1