Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy3
Código de producto. p-4906593 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 × 5 nM
5 nm
5 x 5 nM
Tamaño de la unidad:
cada uno
10406934 5 x 5 nM cada uno
10774597 2 × 5 nM cada uno
10525205 5 nm cada uno
3 options
Código de producto. 10406934
Marca: Cytiva RPK0273
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
  • Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
  • Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
  • Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
  • No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
  • La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
  • Permitir el etiquetado de la proteína de 50 μg por reacción de etiquetado
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2-D
Cantidad 5 x 5 nM
Tipo de producto Tinte mínimo de flúor con Cy3 Amersham CyDye DIGE
Contenido del kit 25 nM de tinte mínimo de flúor con Cy3 CyDye DIGE
Suficiente para Configuraciones experimentales más grandes con varias variables, hasta 60 etiquetados
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Color Verde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1