Learn More
Ciclohexilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96817
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
827-52-1
C12H16
160.26
MFCD00001451
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
13229
ciclohexilbenceno
C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
827-52-1
C12H16
160.26
MFCD00001451
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
13229
ciclohexilbenceno
C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclohexylbenzene
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 5°C
Color Incolora
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H11
Índice de refracción 1.5250 to 1.527
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 503
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.