Learn More
Custom PreAmp Pools
Custom PreAmp Pools
Marca: ABI Applied Biosystems 4459658
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Los diseños de matriz miARN personalizados pueden mantener entre 12 y 380 ensayos y entre 1 y 8 muestras en cada diseño de matriz. Se ofrecen diez formatos, disponibles solo con el diseño de tarjeta de microfluidos. Utilice los grupos personalizados PreAmp para muestras con cantidades limitadas de miARN.Especificaciones
Grupo PreAmp de miARN personalizado TaqMan™ | |
Temperatura ambiente | |
1 mL |
Format 32 | |
Desde 1 hasta 8 |