Learn More
Custom PreAmp Pools
Custom PreAmp Pools
429.00€ - 445.00€
Especificaciones
Tipo | Grupo PreAmp de miARN personalizado TaqMan™ |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
N.º de muestras | Desde 1 hasta 8 |
Cantidad | 1 mL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15504344
|
ABI Applied Biosystems
4459655 |
1 mL | Format 12 |
445.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15514344
|
ABI Applied Biosystems
4459656 |
1 mL | Format 16 |
445.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15524344
|
ABI Applied Biosystems
4459657 |
1 mL | Format 24 |
436.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15534344
|
ABI Applied Biosystems
4459658 |
1 mL | Format 32 |
445.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15544344
|
ABI Applied Biosystems
4459659 |
1 mL | Format 48 |
436.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15554344
|
ABI Applied Biosystems
4459660 |
1 mL | Format 64 |
445.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15564344
|
ABI Applied Biosystems
4459661 |
1 mL | 96A |
445.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15574344
|
ABI Applied Biosystems
4459662 |
1 mL | 96 B |
429.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15504364
|
ABI Applied Biosystems
4478260 |
1 mL | Format 384 |
445.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Custom miRNA array designs can hold from 12 to 380 assays, and 1 to 8 samples on each array design. Ten formats are offered, available only with microfluidics card design. Use Custom PreAmp pools for samples with limited miRNA amounts.Especificaciones
Grupo PreAmp de miARN personalizado TaqMan™ | |
Temperatura ambiente | |
Desde 1 hasta 8 | |
1 mL |