Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Inhibitor
Custom mirVana™ miRNA Inhibitor
Marca: Ambion™ 4464089
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para inhibir específicamente los miARN endógenos con el fin de realizar análisis funcionales mediante regulación a la baja. Utilice nuestro generador de flujos de trabajo de miARN GeneAssist™ para diseñar mimetizadores e inhibidores para cualquier secuencia de miARN.Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Inhibidor de miARN personalizado mirVana, 250 nmol, efectos no específicos más bajos y máxima potencia, moléculas de ARN monocatenario pequeñas modificadas químicamente y diseñadas para inhibir de forma específica los miARN endógenos con el fin de realizar análisis funcionales mediante regulación a la baja | |
Inhibidor de miARN personalizado mirVana | |
250 nmol |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.