Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Inhibitor
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para inhibir específicamente los miARN endógenos con el fin de realizar análisis funcionales mediante regulación a la baja. Utilice nuestro generador de flujos de trabajo de miARN GeneAssist™ para diseñar mimetizadores e inhibidores para cualquier secuencia de miARN.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | Inhibidor de miARN personalizado mirVana, 5 nmol, efectos no específicos más bajos y máxima potencia, moléculas de ARN monocatenario pequeñas modificadas químicamente y diseñadas para inhibir de forma específica los miARN endógenos con el fin de realizar análisis funcionales mediante regulación a la baja |
| Tipo de producto | Inhibidor de miARN personalizado mirVana |
| Cantidad | 5 nmol |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.