Learn More
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Trax™ Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations.
92.90€ - 554.00€
Especificaciones
Color | Negro/amarillo |
---|---|
Material | PVC en base de vinilo microcelular |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17782168
|
Notrax
479S0023YB |
91 cm | 60 cm |
92.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17712178
|
Notrax
479S0035YB |
150 cm | 91 cm |
282.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17742178
|
Notrax
479S303MYB |
300 cm | 91 cm |
554.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17772158
|
Notrax
479C0024YB |
2286 cm | 60 cm |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17702168
|
Notrax
479C0036YB |
2286 cm | 91 cm |
197.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17732168
|
Notrax
479C0048YB |
2286 cm | 122 cm |
261.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17752168
|
Notrax
479C0060YB |
2286 cm | 152 cm |
366.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long-wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations
- Diamond plate pattern provides traction while allowing easy twist turns
- The design and material composition make this the most versatile matting solution for fatigue relief in both static and dynamic working positions
- Slip resistance R10 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
- Tested and certified by the National Floor Safety Institute (NFSI)
- Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
- Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
- UniFusion™ technology engineered to resist in the harshest work environments
Especificaciones
Negro/amarillo | |
PVC en base de vinilo microcelular | |
Alfombrillas industriales y comerciales |