Learn More
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Trax™ Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations.
Marca: Notrax 479C0036YB
Detalles adicionales : Peso : 4.90000kg
Descripción
- Alfombrilla antifatiga más vendida con ventajas ergonómicas derivadas de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor compuesta por una superficie superior de largo desgaste laminada en una base de vinilo microcelular resistente para una máxima durabilidad, comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones
- El patrón de la placa de diamante proporciona tracción al mismo tiempo que permite girar fácilmente
- El diseño y la composición del material hacen que esta sea la solución de mate más versátil para aliviar la fatiga tanto en posiciones de trabajo estáticas como dinámicas
- Resistencia al deslizamiento R10 según DIN51130 y regla BG BGR181
- Probado y certificado por el Instituto Nacional de Seguridad de Suelos (NFSI)
- Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
- Bordes amarillos disponibles a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
- Tecnología Unifusion™ diseñada para resistir en los entornos de trabajo más duros
Especificaciones
75 ft | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
91 cm |
Negro/amarillo | |
PVC en base de vinilo microcelular | |
2286 cm |