Learn More
CTC1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 28268-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17234616
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The CTC1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human CTC1. This antibody recognizes human antigen. The CTC1 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
CTC1
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
80169
Liquid
Western Blot, ELISA
267 μg/mL