missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTC1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno CTC1
Concentración 267 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17234616
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
28268-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17224616
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
28268-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The CTC1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human CTC1. This antibody recognizes human antigen. The CTC1 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.

Especificaciones

Especificaciones

CTC1
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
80169
Primary
267 μg/mL
Polyclonal
Liquid
Human
IgG
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates