Learn More
CTAGE6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17438-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16807334
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CTAGE6
Polyclonal
Unconjugated
CTAGE6
cTAGE family member 6, CTAGE family, member 6, CTAGE6, CTAGE6P, Putative protein cTAGE 6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
340307
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86UF2
CTAGE6
CTAGE6 Fusion Protein Ag11511
150 μL