missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTAGE6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno CTAGE6
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16817334
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17438-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16807334
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17438-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CTAGE6
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q86UF2
340307
CTAGE6 Fusion Protein Ag11511
Primary
-20°C
CTAGE6
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
cTAGE family member 6, CTAGE family, member 6, CTAGE6, CTAGE6P, Putative protein cTAGE 6
CTAGE6
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications