Learn More
Heathrow Scientific™ CryoTags™ Roll
Flexible general use labels withstand cryogenic freezer storage conditions, autoclaving, boiling water baths and centrifugation without cracking, peeling, or degrading. (Available in a variety of colors for easy color coding.)
Marca: Heathrow Scientific™ HEACRY-2000-B
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Para un etiquetado seguro y sin concesiones
- Intervalo de temperaturas de -196 °C a 150 °C
- LN2 en fase líquida y vapor, baños de agua a 100 °C
- Esterilización en autoclave y hornos moderados a 150 °C
- Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos
- Se adhiere a la mayoría de los plásticos (tubos de PP 100 % puro recomendados), vidrio y metales
- Resiste temperaturas extremas sin agrietarse, pelarse o degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- Esterilizable en autoclave
- Resistente al agua.
- Desechables
Especificaciones
Acrílico | |
Rollo | |
Etiqueta flexible | |
Uso general | |
200 | |
1,5 in | |
0,75 in |
Azul | |
Poliolefina | |
LN2 en fase de líquido y vapor, baños de agua, esterilización en autoclave y estufas moderadas, congeladores | |
1 | |
De -196 °C a +150 °C | |
38 mm | |
19 mm |