Learn More
Heathrow Scientific™ CryoTags™ Roll
Flexible general use labels withstand cryogenic freezer storage conditions, autoclaving, boiling water baths and centrifugation without cracking, peeling, or degrading. (Available in a variety of colors for easy color coding.)
59.85€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Formato | Rollo |
Material | Poliolefina |
Tipo de producto | Etiqueta flexible |
Para utilizar con (aplicación) | LN2 en fase de líquido y vapor, baños de agua, esterilización en autoclave y estufas moderadas, congeladores |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15701659
|
Heathrow Scientific™
HEACRY-2000-G |
Verde |
59.85€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15711659
|
Heathrow Scientific™
HEACRY-2000-R |
Rojo |
59.85€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15791649
|
Heathrow Scientific™
HEACRY-2000-B |
Azul |
59.85€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
For secure uncompromised labeling
- Temperature resistance -196°C to 150°C
- Liquid and vapor phase LN2, water baths to 100°C
- Autoclaving and moderate ovens to 150°C
- Chemically inert resistant to most solvents and caustic agents
- Adheres to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals
- Withstands extreme temperatures without cracking, peeling, or degrading
- Label sheets will not jam printers
- Flexible polyolefin material and acrylic adhesive
- Unique combo expands and contracts together with temperature fluctuations
- Autoclavable
- Waterproof
- Disposable
Especificaciones
Acrílico | |
Poliolefina | |
LN2 en fase de líquido y vapor, baños de agua, esterilización en autoclave y estufas moderadas, congeladores | |
1 | |
De -196 °C a +150 °C | |
38 mm | |
19 mm |
Rollo | |
Etiqueta flexible | |
Uso general | |
200 | |
1,5 in | |
0,75 in |