Learn More
Shamrock™ Cryostick Labels
Marca:  Shamrock™ FCS-43R
Detalles adicionales : Peso : 0.03690kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11872651
  • 38.25€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Permanente
Cryostick
Uso criogénico
80 °C
12mm
11 mm
Blanco
Etiqueta criogénica
Impresora térmica
12 mm
11 mm