Learn More
Shamrock™ Etiquetas Cryostick
Código de producto. p-8006490
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12mm
19 x 32 mm
19 x 38 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
11872651 12mm 1000 PCS
11832661 19 x 38 mm 1000 PCS
11822661 19 x 32 mm 1000 PCS
3 options
Código de producto. 11872651
Marca: Shamrock™ FCS43R
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanente
Color Blanco
Material Cryostick
Tipo de producto Etiqueta criogénica
Para utilizar con (aplicación) Uso criogénico
Para utilizar con (equipo) Impresora térmica
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 80 °C
Tamaño (métrico) 12 mm
Dimensions (LxW) 12mm
Anchura (métrico) 11 mm
Diámetro (métrico) 11 mm