missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shamrock™ Cryostick Labels

Marca:  Shamrock™ FCS-7512R

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11822661

  • 46.85€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Permanente
Cryostick
Uso criogénico
-80 °C
19 x 32 mm
Blanco
Etiqueta criogénica
Impresora térmica
19 x 32 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales